missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pronase E (Activity ≥ 7000 U/g), MedChemExpress
Beschreibung
Pronase E (Activity ≥ 7000 U/g) is a mixture of proteolytic enzymes that is obtained from Streptomyces griseus and could digest protein into individual amino acids.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Pronase E (Activity ≥ 7000 U/g) |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 9036-06-0 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Synonym | Pronase (Activity ≥ 7000 U/g) |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (Need ultrasonic) |
| SMIL | [Pronase E (Activity ≥ 7000 U/g)] |
| Grad | Research |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?