Få mere at vide
Promurit, TRC
Artikelnummer. 30423082
Skift visning
Mængde:
250 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30423082 2.5 g 2.5g
30418009 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30423082 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP7570802.5G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5836-73-7
Molekylær formel C7 H6 Cl2 N4 S
Molekylvægt (g/mol) 249.12
Synonym 3-(3,4-Dichlorophenyl)-2-triazene-1-carbothioamide, 1-(3,4-Dichlorophenyl)thio-3-triazenecarboxamide, 3,4-Dichlorobenzene Diazothiocarbamid, Muritan, Promurit
IUPAC navn [(E)-(3,4-dichlorophenyl)diazenyl]thiourea
SMIL NC(=S)NN=Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Promurit
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C7H6Cl2N4S/c8-5-2-1-4(3-6(5)9)11-13-12-7(10)14/h1-3H,(H3,10,11,12,14)
Formel vægt 247.969