Få mere at vide
Prometryn, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328129
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30328129 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30328129 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC16370000100MG
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Prometryn
CAS 7287-19-6
Analyt- eller komponentnavne Prometryn
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C10 H19 N5 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Prometryn
InChI formel InChI=1S/C10H19N5S/c1-6(2)11-8-13-9(12-7(3)4)15-10(14-8)16-5/h6-7H,1-5H3,(H2,11,12,13,14,15)
SMIL CSc1nc(NC(C)C)nc(NC(C)C)n1
IUPAC navn 6-methylsulfanyl-2-N,4-N-di(propan-2-yl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Molekylvægt (g/mol) 241.36
Mængde 100 mg
Formel vægt 241.1361 g/mol