Få mere at vide
Prometryn, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Prometryn |
| CAS | 7287-19-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Prometryn |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C10 H19 N5 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Prometryn |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19N5S/c1-6(2)11-8-13-9(12-7(3)4)15-10(14-8)16-5/h6-7H,1-5H3,(H2,11,12,13,14,15) |
| SMIL | CSc1nc(NC(C)C)nc(NC(C)C)n1 |
| IUPAC navn | 6-methylsulfanyl-2-N,4-N-di(propan-2-yl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
| Vis mere |