Få mere at vide
Prometon-d3 (methoxy-d3), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Prometon methoxy-d3 |
| CAS | 1219803-43-6 |
| Molekylær formel | C10 2H3 H16 N5 O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Prometon D3 (methyl D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19N5O/c1-6(2)11-8-13-9(12-7(3)4)15-10(14-8)16-5/h6-7H,1-5H3,(H2,11,12,13,14,15)/i5D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])Oc1nc(NC(C)C)nc(NC(C)C)n1 |
| IUPAC navn | 2-N,4-N-di(propan-2-yl)-6-(trideuteriomethoxy)-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 228.31 |
| Formel vægt | 228.1778 |