Få mere at vide
Prometon-d14 (di-iso-propyl-d14), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Prometon D14 (di-iso-propyl D14) |
| CAS | 1219803-45-8 |
| Molekylær formel | C10 2H14 H5 N5 O |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | Prometon D14 (di-iso-propyl D14) |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H19N5O/c1-6(2)11-8-13-9(12-7(3)4)15-10(14-8)16-5/h6-7 H,1-5H3,(H2,11,12,13,14,15)/i1D3,2D3,3D3,4D3,6 D,7 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(Nc1nc(NC([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])nc(OC)n1)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 2-N,4-N-bis(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-yl)-6-methoxy-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 239.38 |
| Formel vægt | 239.2468 g/mol |
| Vis mere |