Få mere at vide
Promethazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Promethazine |
| CAS | 60-87-7 |
| Molekylær formel | C17H20N2S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Proazamine, Diphergan, Phenargan, Phensedyl, Promazinamide |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N2S/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19/h4-11,13H,12H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(CN1C2=CC=CC=C2SC3=CC=CC=C31)N(C)C |
| IUPAC navn | N,N-dimethyl-1-phenothiazin-10-ylpropan-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 284.421 |
| Formel vægt | 284.135 |