Få mere at vide
Promethazinsulfoxid, LoGiCal
Artikelnummer. 30460974
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460974 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30460974 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0412.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Promethazine Sulfoxide
CAS 7640-51-9
Analyt- eller komponentnavne Promethazine Sulfoxide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H20 N2 O S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (2RS)-N,N-Dimethyl-1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine S-Oxide (Promethazine Sulphoxide), (2RS)-N,N-Dimethyl-1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine S-Oxide, Promethazine Hydrochloride Imp. D (EP), Promethazine Sulphoxide, Promethazine Hydrochloride Impurity D, Promethazine Impurity D
InChI formel InChI=1S/C17H20N2OS/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)21(20)17-11-7-5-9-15(17)19/h4-11,13H,12H2,1-3H3
Løsningstype Fedt
SMIL CC(CN1c2ccccc2S(=O)c3ccccc13)N(C)C
IUPAC navn N,N-dimethyl-1-(5-oxophenothiazin-10-yl)propan-2-amin
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 300.42
Mængde 10 mg
Formel vægt 300,1296 g/mol