Få mere at vide
Promethazinsulfoxid 1,0 mg/ml i Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30459390
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30459390 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459390 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0412.0401
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Promethazinsulfoxid 1,0 mg/ml i methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Promethazine Sulfoxide
CAS 7640-51-9
Analyt- eller komponentnavne Promethazine Sulfoxide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H20 N2 O S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (2 RS)-N,N-Dimethyl-1-(10 H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine S-Oxide (Promethazine Sulphoxide), (2 RS)-N,N-Dimethyl-1-(10 H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine S-Oxide, Promethazine Hydrochloride Imp. D (EP), Promethazine Sulphoxide, Promethazine Hydrochloride Impurity D, Promethazine Impurity D
InChI formel InChI=1 S/C17H20N2OS/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)21(20)17-11-7-5-9-15(17)19/h4-11,13 H,12H2,1-3H3
SMIL CC(CN1c2ccccc2S(=O)c3ccccc13)N(C)C
IUPAC navn N,N-dimethyl-1-(5-oxophenothiazin-10-yl)propan-2-amin
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 300.42
Mængde 1 ml
Formel vægt 300,1296 g/mol