Få mere at vide
Promethazin Sulfoxid, TRC
Artikelnummer. 30011108
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011108 100 mg
17983485 10 mg
17963575 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011108 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP757010100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7640-51-9
Molekylær formel C17 H20 N2 O S
Molekylvægt (g/mol) 300.42
Synonym (2RS)-N,N-Dimethyl-1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine S-Oxide, Promethazine Hydrochloride Imp. D (EP), Promethazine Sulphoxide
IUPAC navn N,N-dimethyl-1-(5-oxophenothiazin-10-yl)propan-2-amin
SMIL CC(CN1c2ccccc2S(=O)c3ccccc13)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Promethazine Sulfoxide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H20N2OS/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)21(20)17-11-7-5-9-15(17)19/h4-11,13H,12H2,1-3H3
Formel vægt 300.1296
Procent renhed >95%