Få mere at vide
Promethazine Sulfoxide-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Promethazine Sulfoxide-d6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N2OS/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)21(20)17-11-7-5-9-15(17)19/h4-11,13H,12H2,1-3H3/i2D3,3D3 |
| Formel vægt | 306.1673 |
| Procent renhed | >95% |