missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Promethazine Sulfone, TRC

Artikelnummer. 30426710
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426710 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30426710 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP7570152.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Promethazine Sulfone
CAS 13754-56-8
Molekylær formel C17 H20 N2 O2 S
Mængde 2.5 mg
Synonym N,N,α-Trimethyl-10H-phenothiazine-10-ethanamine 5,5-Dioxide, Phenothiazine','10-[2-(dimethylamino)propyl]-','5,5-dioxide (8CI), 9,9-Dioxopromethazine, 9,9-Dioxypromethazin, Dioxopromethazine, Promethazine 5,5-dioxide, Prothanon, Promethazine Sulfone, N,N,α-Trimethyl-5,5-dioxide-10H-phenothiazine-10-ethanamine, 10-[2-(dimethylamino)propyl]-5,5-dioxidephenothiazine
InChI formel InChI=1S/C17H20N2O2S/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)22(20,21)17-11-7-5-9-15(17)19/h4-11,13H,12H2,1-3H3
SMIL CC(CN1c2ccccc2S(=O)(=O)c3ccccc13)N(C)C
IUPAC navn 1-(5,5-dioxophenothiazin-10-yl)-N,N-dimethyl-propan-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 316.42
Formel vægt 316.1245
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.