Få mere at vide
Promethazin N-oxid, TRC
Artikelnummer. 17932235
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17932235 100 mg
17902015 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17932235 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP757020100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81480-39-9
Molekylær formel C17 H20 N2 O S
Molekylvægt (g/mol) 300.4185
Synonym N,N,α-Trimethyl-10H-phenothiazine-10-ethanamine N-Oxide
IUPAC navn N,N-dimethyl-1-phenothiazin-10-ylpropan-2-aminoxid
SMIL CC(CN1c2ccccc2Sc3ccccc13)[N+](C)(C)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Promethazine N-Oxide
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H20N2OS/c1-13(19(2,3)20)12-18-14-8-4-6-10-16(14)21-17-11-7-5-9-15(17)18/h4-11,13H,12H2,1-3H3
Formel vægt 300.1296