Få mere at vide
Promethazine hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
Promethazine hydrochloride is the first-generation antihistamine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Promethazine hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 58-33-3 |
| Farve | White |
| Mængde | 1 g |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H21ClN2S |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Opløselighedsinformation | H2O : 100 mg/mL (311.64 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (155.82 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC(N(C)C)CN1C(C=CC=C2)=C2SC3=CC=CC=C13.[H]Cl |
| Vis mere |