Få mere at vide
Promethazine Hydrochloride, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Promethazine Hydrochloride |
| CAS | 58-33-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Promethazine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H20 N2 S . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Promethazine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cl.CC(CN1c2ccccc2Sc3ccccc13)N(C)C |
| Vis mere |