Få mere at vide
Promethazine hydrochloride, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320289
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30320289 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30320289 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC16355000100MG
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Promethazine Hydrochloride
CAS 58-33-3
Analyt- eller komponentnavne Promethazine Hydrochloride
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C17 H20 N2 S . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Promethazine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H
SMIL Cl.CC(CN1c2ccccc2Sc3ccccc13)N(C)C
IUPAC navn N,N-dimethyl-1-phenothiazin-10-ylpropan-2-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 320.88
Mængde 100 mg
Formel vægt 320.1114 g/mol