Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Promethazin hydrochlorid
Artikelnummer. 15740849 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15740849 5 g 5g
15750849 25 g 25g
15760849 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15740849 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 254580050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 58-33-3 | C17H20N2S·HCl | 320.88 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58-33-3
Molekylær formel C17H20N2S·HCl
Molekylvægt (g/mol) 320.88
InChI nøgle XXPDBLUZJRXNNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym promethazine hydrochloride, phenergan, promethazine hcl, fenergan, n,n-dimethyl-1-10h-phenothiazin-10-yl propan-2-amine hydrochloride, diprasine, farganesse, fellozine, pipolfen, pipolphen
PubChem CID 6014
ChEBI CHEBI:8462
IUPAC navn N,N-dimethyl-1-phenothiazin-10-ylpropan-2-amin;hydrochlorid
SMIL CC(CN1C2=CC=CC=C2SC3=CC=CC=C31)N(C)C.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Promethazine hydrochloride
Smeltepunkt 227.0°C to 230.0°C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation (10% in water) Clear colorless to light yellow
Formel vægt 320.88
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Promethazine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Promethazine hydrochloride