Få mere at vide
Promethazin.HCl, Lipomed
Artikelnummer. 30458093
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30458093 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30458093 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMPRO460HC50
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-10-2026
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Promethazin.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Promethazine Hydrochloride
CAS 58-33-3
Analyt- eller komponentnavne Promethazine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H20 N2 S . Cl H
Synonym Promethazine Hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL Cl.CC(CN1c2ccccc2Sc3ccccc13)N(C)C
IUPAC navn N,N-dimethyl-1-phenothiazin-10-ylpropan-2-amin; hydrochlorid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 320.88
Mængde 50 mg
Formel vægt 320,1114 g/mol