Få mere at vide
Promethazin.HCl, Lipomed
Beskrivelse
Promethazin.HCl
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Promethazine Hydrochloride |
| CAS | 58-33-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Promethazine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C17 H20 N2 S . Cl H |
| Synonym | Promethazine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMIL | Cl.CC(CN1c2ccccc2Sc3ccccc13)N(C)C |
| IUPAC navn | N,N-dimethyl-1-phenothiazin-10-ylpropan-2-amin; hydrochlorid |
| Industry Type | Farmaceutisk |
| Vis mere |