Få mere at vide
Promethazine.HCl, 1mg/ml in Dmf (as free base), Lipomed
Artikelnummer. 30459138
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30459138 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459138 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMPRO460HC1LD
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Promethazine.HCl, 1mg/ml in Dmf (as free base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Promethazine Hydrochloride
CAS 58-33-3
Analyt- eller komponentnavne Promethazine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Ice Pk. (-20°C)
Molekylær formel C17 H20 N2 S . Cl H
Koncentration 1 mg/mL
Synonym Promethazine Hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL Cl.CC(CN1c2ccccc2Sc3ccccc13)N(C)C
IUPAC navn N,N-dimethyl-1-phenothiazin-10-ylpropan-2-amine;hydrochloride
Opløsningsmiddel eller Matrix DMF
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvægt (g/mol) 320.88
Mængde 1 ml
Formel vægt 320.1114 g/mol