Få mere at vide
Promethazin EP Urenhed D, Mikromol™
Artikelnummer. 30051678
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051678 25 mg
17990816 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051678 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0412.040025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Promethazin EP Urenhed D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Promethazine Sulfoxide
CAS 7640-51-9
Analyt- eller komponentnavne Promethazine Sulfoxide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H20 N2 O S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (2RS)-N,N-Dimethyl-1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine S-Oxide (Promethazine Sulphoxide), (2RS)-N,N-Dimethyl-1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine S-Oxide, Promethazine Hydrochloride Imp. D (EP), Promethazine Sulphoxide, Promethazine Hydrochloride Impurity D, Promethazine Impurity D
InChI formel InChI=1S/C17H20N2OS/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)21(20)17-11-7-5-9-15(17)19/h4-11,13H,12H2,1-3H3
SMIL CC(CN1c2ccccc2S(=O)c3ccccc13)N(C)C
IUPAC navn N,N-dimethyl-1-(5-oxophenothiazin-10-yl)propan-2-amin
Molekylvægt (g/mol) 300.42
Mængde 25 mg
Formel vægt 300,1296 g/mol