missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Promethazine-d6 Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30428373
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30428373 10 mg
30422805 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30428373 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP75700210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1189947-02-1
Molekylær formel C17 2H6 H14 N2 S . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 326.92
Synonym 1-Phenothiazin-10-yl-N,N-bis(trideuteriomethyl)propan-2-amine hydrochloride, Promethazine D6 (N,N-dimethyl D6) hydrochloride
IUPAC navn 1-phenothiazin-10-yl-N,N-bis(trideuteriomethyl)propan-2-amine;hydrochloride
SMIL Cl.[2H]C([2H])([2H])N(C(C)CN1c2ccccc2Sc3ccccc13)C([2H])([2H])[2H]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Promethazine N,N-dimethyl-d6 hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H/i2D3,3D3;
Formel vægt 326.1491
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.