Få mere at vide
(±)-Promethazine-d4 HCl (phenothiazine-1,3,7,9-d4), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Promethazine-D4 (phenothiazine-1,3,7,9-D4) Hydrochloride |
| CAS | 1173018-74-0 |
| Molekylær formel | C17H17D4ClN2S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N,N-Dimethyl-1-(1,3,7,9-tetradeuteriophenothiazin-10-yl)propan-2-amine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H/i6D,7D,8D,9D; |
| SMIL | [2H]C1=C2C(SC(C=C([2H])C=C3[2H])=C3N2CC(N(C)C)C)=CC([2H])=C1.Cl |
| IUPAC navn | N,N-dimethyl-1-(10H-phenothiazin-10-yl-1,3,7,9-d4)propan-2-amine hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 324.9 |
| Formel vægt | 324.14 |