Få mere at vide
Promazine Sulphoxide 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30462632
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30462632 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462632 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0290.0101
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
Promazine Sulphoxide 1.0 mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Promazine Sulphoxide
CAS 146-21-4
Analyt- eller komponentnavne Promazine Sulphoxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H20 N2 O S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 3-(10 H-Phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine S-Oxide (Promazine Sulphoxide), Promazine Hydrochloride Imp. A (EP), Promazine Imp. A (EP), 3-(10 H-Phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine S-Oxide, Promazine Sulphoxide, Promazine Hydrochloride Impurity A, Promazine Impurity A
InChI formel InChI=1 S/C17H20N2OS/c1-18(2)12-7-13-19-14-8-3-5-10-16(14)21(20)17-11-6-4-9-15(17)19/h3-6,8-11 H,7,12-13H2,1-2H3
SMIL CN(C)CCCN1c2ccccc2S(=O)c3ccccc13
IUPAC navn N,N-dimethyl-3-(5-oxophenothiazin-10-yl)propan-1-amine
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Molekylvægt (g/mol) 300.42
Mængde 1 ml
Formel vægt 300.1296 g/mol