Få mere at vide
Promazine Sulfone N-Oxide (Promazine N,S,S-Trioxide), Mikromol™
Artikelnummer. 30052382
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30052382 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30052382 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0290.08
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Promazine Sulfone N-Oxide (Promazine N,S,S-Trioxide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Promazine Sulfone N-Oxide
CAS 26928-74-5
Analyt- eller komponentnavne Promazine Sulfone N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H20 N2 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N,N-Dimethyl-10H-phenothiazine-10-propanamine N,5,5-Trioxide, Phenothiazine, 10-[3-(dimethylamino)propyl]-, N,5,5-trioxide (8CI)
InChI formel InChI=1S/C17H20N2O3S/c1-19(2,20)13-7-12-18-14-8-3-5-10-16(14)23(21,22)17-11-6-4-9-15(17)18/h3-6,8-11H,7,12-13H2,1-2H3
SMIL C[N+](C)([O-])CCCN1c2ccccc2S(=O)(=O)c3ccccc13
IUPAC navn 3-(5,5-dioxophenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide
Molekylvægt (g/mol) 332.42
Mængde 100 mg
Formel vægt 332.1195 g/mol