missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Promazine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30414375
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30414375 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30414375 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP7563002.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Promazine hydrochloride
CAS 53-60-1
Molekylær formel C17 H20 N2 S . Cl H
Mængde 2.5 g
Synonym 3-(10H-Phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine Hydrochloride, Promazine Hydrochloride, Chlorpromazine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, 10H-Phenothiazine-10-propanamine','N,N-dimethyl-','hydrochloride (1:1), 10H-Phenothiazine-10-propanamine','N,N-dimethyl-','monohydrochloride (9CI), Phenothiazine','10-[3-(dimethylamino)propyl]-','monohydrochloride (8CI), 10-(γ-Dimethylamino-n-propyl)phenothiazine hydrochloride, Esparinal, Liranol, Prolactyl, Promazine monohydrochloride, Promwill, Propazin, Propazin (pharmaceutical), Propazine, Prozine, Sparine, Talofen
InChI formel InChI=1S/C17H20N2S.ClH/c1-18(2)12-7-13-19-14-8-3-5-10-16(14)20-17-11-6-4-9-15(17)19;/h3-6,8-11H,7,12-13H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccccc13
IUPAC navn N,N-dimethyl-3-phenothiazin-10-ylpropan-1-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 320.88
Formel vægt 320.1114
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.