Få mere at vide
Promazine-d6 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Promazine-d6 Hydrochloride |
| CAS | 1246819-33-9 |
| Molekylær formel | C17H15D6ClN2S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N,N-(Dimethyl-d6)-10H-phenothiazine-10-propanamine Hydrochloride, 10-[γ-(Dimethyl-d6)amino-n-propyl]phenothiazine Hydrochloride, Esparinal-d6, Liranol-d6, Prolactyl-d6, Promwill-d6, Sparine-d6, Talofen-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N2S.ClH/c1-18(2)12-7-13-19-14-8-3-5-10-16(14)20-17-11-6-4-9-15(17)19;/h3-6,8-11H,7,12-13H2,1-2H3;1H/i1D3,2D3; |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])[2H])CCCN1C2=CC=CC=C2SC3=C1C=CC=C3.Cl |
| IUPAC navn | 3-phenothiazin-10-yl-N,N-bis(trideuteriomethyl)propan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 326.92 |
| Formel vægt | 326.1491 |