missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Promagnon 25 (Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Promagnon 25 |
| CAS | 35937-40-7 |
| Molekylær formel | C20 H31 Cl O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (17beta)-4-Chloro-17-methylandrost-4-ene-3,17-diol, Promagnon, Promagnon 25 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H31ClO2/c1-18-9-8-16(22)17(21)15(18)5-4-12-13(18)6-10-19(2)14(12)7-11-20(19,3)23/h12-14,16,22-23H,4-11H2,1-3H3/t12-,13+,14+,16?,18-,19+,20+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=C(Cl)C(O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC navn | (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-4-chloro-10,13,17-trimethyl-1,2,3,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 338.91 |
| Formel vægt | 338.2013 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?