Få mere at vide
MedChemExpress Prolylleucine
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 99.82% |
| CAS | 61596-47-2 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 362.42 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 25 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : ≥ 100 mg/mL (275.92 mM) |
| Synonym | ((Benzyloxy)carbonyl)-L-prolyl-D-leucine |