Få mere at vide
Invitrogen™ ProLong™ RapidSet™ Antifade Mountant
Artikelnummer. 30564863
Skift visning
Mængde:
5 x 50 Tests
50 prøver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30564863 5 x 50 Tests
30534760 50 prøver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30564863 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. P38931
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
ProLong™ RapidSet™ Antifade Mountant er et monteringsmedium, der hærder inden for en time og markant fremskynder billeddannelsesprocessen for fluorescerende mærkede prøver. Den tilbyder avanceret beskyttelse mod fotobleaching og understøtter højopløsningsbilleder med minimal optisk forvrængning.
ProLong RapidSet Antifade Mountant er et avanceret, hårdt monteringsmedium designet til at fremskynde billeddannelsesprocessen for fluorescerende mærkede biologiske prøver. Dette vandbaserede tokomponentsystem hærder på under en time, hvilket muliggør hurtige forberedelsestider uden at gå på kompromis med billedkvaliteten eller prøvebeskyttelsen.
Nøglefunktioner og fordele
  • Let påføring—påfører blot en dråbe af hver komponent direkte på prøven. Tilsætningsrækkefølgen påvirker ikke hærdningsprocessen, hvilket gør den brugervenlig og enkel.
  • Hurtig hærdning—af tokomponentsystemet hærder inden for en time, hvilket dramatisk reducerer tiden før billeddannelse og forbedrer arbejdsgangseffektiviteten
  • Enestående fluoroforbeskyttelse—beskytter den fluorescerende farvestoffer og proteiner mod fotoblegering på tværs af hele det synlige og nær-infrarøde spektrum og hjælper med at sikre lyse og stabile fluorescenssignaler
  • Optimal brydningsindeks—opnår et højt brydningsindeks på cirka 1,5 efter en time, tæt matchende med glasdæksliser og immersionsolie, hvilket minimerer optisk forvrængning og maksimerer billedopløsningen
  • Alsidig anvendelse—egnet til bredfelt-, Z-stack- og spektralbilleddannelse, kan den anvendes hvor som helst et hårdt fastgørende monteringsmedium er nødvendigt
  • Prøvearkiv—designet til langtidsopbevaring af præparater, det opretholder prøvens integritet i uger eller endda måneder, hvilket gør det fremragende til arkivering med stærke og stabile fluorescerende signaler
  • Bekvemme opbevaringskomponenter—opbevares ved 4 °C, når de ikke er i brug, og udlign til stuetemperatur før anvendelse
Fluorescensmikroskopikompatibilitet
ProLong RapidSet Antifade Mountant hærder på en time med et brydningsindeks på 1,52 og maksimal beskyttelse mod fotoblegering. Den er kompatibel med de fleste fluorescensbilleddannelsessystemer og mål, herunder epifluorescens, bredfelt, konfokal og spektral.
ProLong RapidSet Antifade Mountant er designet til forskere, der ønsker at strømline deres billeddannelsesproces uden at gå på kompromis med kvalitet eller ydeevne. Dens hurtige hærdningstid, fremragende fluoroforbeskyttelse og kompatibilitet med forskellige billeddannelsessystemer gør den til et essentielt værktøj til højopløsnings fluorescensmikroskopi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Billeddannelse og mikroskopi
Vandig eller permanent Vandbaseret
Mængde 5 x 50 Tests
Produkttype Antifade Mountant
Emballage Folieforseglet pose
Indhold og opbevaring 5 x 2 komponenter, opbevar ved 2 °C til 8 °C ved modtagelse, undgå fryse-/tø-cyklusser, og beskyt mod lys.
Produktlinje ProLong
Må kun benyttes til forskning.