Få mere at vide
Molecular Probes™ ProLong™ Levende antifade-reagens, til billeddannelse af levende celler
Artikelnummer. p-7244591
Mængde:
1 x 1 ml
5 x 1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Pakke med 5
Artikelnummer. 15305979
Brand: Molecular Probes™ P36975
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Prolong Live Antifade-reagens hjælper med at forhindre tab af fluorescerende signal (fotoblegning) under billeddannelse af levende celler.
ProLong Levende antifade-reagens hjælper med at forhindre tab af fluorescerende signal på grund af fotoblegning under billeddannelse af levende celler ved brug af enzymer fra plasmamembranen af E. coli. Disse enzymer metaboliserer de elementer, der kan forårsage fotoblegning. Når farvestoffer belyses, kan de nedbrydes, hvilket reducerer prøvens ’fluorescerende intensitet og fører til dannelsen af frie radikaler singlet oxygen, som nedbryder tilstødende farvestofmolekyler. ProLong Live Antifade Reagent metaboliserer dette element og øger signalintensiteten og varigheden, mens baggrundssignalet holdes lavt. ProLong Levende reagens har ringe eller ingen effekt på cellulær levedygtighed, proliferation eller andre cellulære funktioner i eksperimenter op til 48 timer. ProLong Levende reagens giver fotoblegningsbeskyttelse i levende celleeksperimenter for fluoroforer såsom GFP, RFP, Hoechst 33342, MitoTracker™ , LysoTracker™ , og CellTracker ™farvestoffer. ProLong Levende antifade-reagens kan tilsættes til et hvilket som helst cellekulturmedie eller buffer, der er egnet til fluorescerende billeddannelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 x 1 ml
Produkttype Levende antifade-reagens
Indhold og opbevaring Ved opbevaring ved -°20 C er produktet stabilt i mindst 6 måneder med op til 4 fryse-tø-cyklusser. Ved opbevaring ved 2 –8 °C skal produktet anvendes inden for 30 dage (der kan dannes et bundfald ved denne temperatur).
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
Produktlinje ProLong
Reagenstype Cellebilleddannelsesreagens
Volumen (metrisk) 1 mL