Få mere at vide
Invitrogen™ ProLong™ Levende antifade-reagens, til billeddannelse af levende celler
Artikelnummer. 15421204
Skift visning
Mængde:
1 x 1 ml
5 x 1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15421204 5 x 1 ml Pakke med 5
15305979 1 x 1 ml 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15421204 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. P36974
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Prolong Live Antifade-reagens hjælper med at forhindre tab af fluorescerende signal (fotoblegning) under billeddannelse af levende celler.
ProLong Levende Antifade Reagens hjælper med at forhindre tab af fluorescerende signal på grund af fotobleaching under levende celleafbildning ved brug af enzymer fra plasmamembranen i E. coli. Disse enzymer metaboliserer de grundstoffer, der kan forårsage fotobleaching. Når farvestoffer belyses, kan de nedbrydes, hvilket reducerer prøvens fluorescerende intensitet og fører til dannelsen af frit radikal singlet oxygen, som nedbryder nabofarvemolekyler. ProLong Live Antifade Reagens metaboliserer dette grundstof, hvilket øger signalets intensitet og varighed, mens baggrundssignalet holdes lavt. ProLong Levende reagens har ringe eller ingen effekt på cellulær levedygtighed, proliferation eller andre cellulære funktioner i eksperimenter op til 48 timer. ProLong Levende reagens giver fotoblegemiddelbeskyttelse i levende celleeksperimenter for fluoroforer såsom GFP, RFP, Hoechst 33342, MitoTracker™, , LysoTracker™ og CellTracker-farvestoffer™. ProLong Levende Antifade-reagens kan tilsættes ethvert cellekulturmedie eller buffer, der er egnet til fluorescerende billeddannelse.
ProLong Levende antifade-reagens hjælper med at forhindre tab af fluorescerende signal på grund af fotoblegning under billeddannelse af levende celler ved brug af enzymer fra plasmamembranen af E. coli. Disse enzymer metaboliserer de elementer, der kan forårsage fotoblegning. Når farvestoffer belyses, kan de nedbrydes, hvilket reducerer prøvens ’fluorescerende intensitet og fører til dannelsen af frie radikaler singlet oxygen, som nedbryder tilstødende farvestofmolekyler. ProLong Live Antifade Reagent metaboliserer dette element og øger signalintensiteten og varigheden, mens baggrundssignalet holdes lavt. ProLong Levende reagens har ringe eller ingen effekt på cellulær levedygtighed, proliferation eller andre cellulære funktioner i eksperimenter op til 48 timer. ProLong Levende reagens giver fotoblegningsbeskyttelse i levende celleeksperimenter for fluoroforer såsom GFP, RFP, Hoechst 33342, MitoTracker™ , LysoTracker™ , og CellTracker ™farvestoffer. ProLong Levende antifade-reagens kan tilsættes til et hvilket som helst cellekulturmedie eller buffer, der er egnet til fluorescerende billeddannelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 x 1 ml
Produkttype Levende antifade-reagens
Indhold og opbevaring Leveres i 5 hætteglas med 1 ml hver. Nok til 5000 analyser (0,1 ml billedopløsning/analyse) eller 1000 analyser (0,5 ml billedopløsning/assay). Ved opbevaring kl≤ -°20 C-produktet er stabilt i mindst 6 måneder med op til 4 fryse-tø-cyklusser. Ved opbevaring ved 2 –8 °C skal produktet anvendes inden for 30 dage (der kan dannes et bundfald ved denne temperatur).
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
Produktlinje ProLong
Reagenstype Cellebilleddannelsesreagens
Volumen (metrisk) 1 mL