Få mere at vide
Invitrogen™ ProLong™ Guld antifade monteringsmiddel med DNA-farve DAPI
Artikelnummer. 11569306
Skift visning
Mængde:
1 x 2 ml
5 x 2 ml
1 x 10 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
2ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11569306 5 x 2 ml 10ml
15260719 1 x 2 ml 2ml
11549306 1 x 10 ml 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11569306 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. P36935
 Begrænset vare
På lager
ProLong Gold Antifade Mountant med DNA-farvning DAPI kommer blandet og klar til brug for at gøre modfarvning mere bekvem og ensartet, mens den beskytter fluorescerende farvede prøver.
ProLong Gold Antifade Mountant with DNA Stain DAPI er et monteringsmedie, der kan påføres direkte på fluorescensmærkede celle- eller vævsprøver på objektglas. Den kommer klar til brug og opbevares ved stuetemperatur, —bare påfør en dråbe, tilføj et dækglas, kur og billede. ProLong Gold Antifade Mountants kommer i en 2 ml dråbeflaske eller 10 ml flaske. Den er formuleret med den blå DNA-farvning DAPI for at gøre din nukleare modfarvning mere bekvem og ensartet, når du forbereder dine prøver til billeddannelse.
ProLong Gold Antifade Mountant med DNA-pletter DAPI indeholder kemiske komponenter designet til at beskytte fluorescerende farvestoffer mod falmning (fotoblegning) under fluorescensmikroskopi-eksperimenter. Det er et hærdende monteringsmedie, der danner en optisk vej på 1,47 RI og tillader længerevarende opbevaring af prøven.
Mange monteringsmidler kan slukke den indledende fluorescenssignalstyrke med op til 80 %. ProLong Gold Antifade Mountant blev udviklet til at minimere denne indledende signaldæmpning for det bredeste udvalg af farver og farvestoffer og er formuleret med DAPI DNA-kernefarven for at forenkle dine eksperimenter. DAPI-farvning exciteres af UV-lys ved 360 nm, når den er bundet til DNA, med et emissionsmaksimum ved 460 nm, og detekteres ved hjælp af et traditionelt DAPI-filter.
ProLong Gold Antifade Mountant anbefales ikke til montering af prøver, der indeholder fluorescerende proteiner såsom GFP eller TagRFP, men kan bruges sammen med Alexa Fluor farvestoffer efter eget valg. For overlegen antifade beskyttelse af fluorescerende proteiner og fluorescerende farvestoffer, ProLong Diamant eller ProLong Glas antifade monteringsmidler anbefales. ProLong Glasmonteringsmidler anbefales til alle imaging-applikationer med immersionsolie. For øjeblikkelig visning af en prøve, vælg vores ikke-hærdende monteringsmiddel, SlowFade Guld Antifade Mountant med DAPI.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 x 2 ml
Produkttype Antifade monteringsmiddel
Indhold og opbevaring Opbevaring ved stuetemperatur anbefales, men kan også opbevares frossen (-5 til -30 °C). Beskyt mod lys.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje ProLong
Reagenstype Monteringsløsning, Antifade-løsning
Volumen (metrisk) 2 mL