Få mere at vide
Invitrogen™ ProLong™ Guld antifade monteringsmiddel med DNA-farve DAPI
Description
ProLong Gold Antifade Mountant with DNA Stain DAPI er et monteringsmedie, der kan påføres direkte på fluorescensmærkede celle- eller vævsprøver på objektglas. Den kommer klar til brug og opbevares ved stuetemperatur, —bare påfør en dråbe, tilføj et dækglas, kur og billede. ProLong Gold Antifade Mountants kommer i en 2 ml dråbeflaske eller 10 ml flaske. Den er formuleret med den blå DNA-farvning DAPI for at gøre din nukleare modfarvning mere bekvem og ensartet, når du forbereder dine prøver til billeddannelse.
Opnået fremragende brydningsindeks-matching uden akrylharpikser
Til højopløsningsbilleddannelse er brydningsindekstilpasning afgørende. ProLong Gold Antifade Mountant hærder til en RI på 1,47 og gør det muligt at undgå brug af traditionelle akrylharpikser (dvs. neglelak), som kan beskadige mikroskopets objektiver, hvis de kommer i kontakt. Brydningsindekset bestemmer, hvor meget lysets vej bøjes eller brydes, når den trænger ind i et materiale. I mikroskopi bør forskellen i brydningsindeks mellem prøve og monteringsmedium minimeres og kan derfor reduceres ved brug af monteringer med højere RI. Optimering af eksperimentets RI vil øge opløsningen for at give bedre billedkvalitet. Afhængigt af din prøvetype, tykkelse, billeddybde og/eller farvningsreagenser (f.eks. fluorescerende proteiner eller farvestoffer) og om du har brug for en hærdende eller ikke-hærdende montering, vil valg af det rette monteringsmedium påvirke billedopløsningen og bør overvejes stærkt for optimal eksperimentel design.
ProLong Gold Antifade Mountant anbefales ikke til montering af prøver, der indeholder fluorescerende proteiner såsom GFP eller TagRFP. For bedre antifadebeskyttelse af fluorescerende proteiner og fluorescerende farvestoffer ProLong anbefales diamant- eller ProLong glas-antifade mountants. Bemærk venligst, at ProLong glasmonteringsmedier anbefales til prøver > på 10 mikrometer og alle immersionsolie-billeddannelsesapplikationer. For øjeblikkelig visning af en prøve, vælg vores ikke-hærdende mountant, SlowFade Gold Antifade Mountant.
Specifications
Specifications
| Mængde | 1 x 10 ml |
| Produkttype | Antifade monteringsmiddel |
| Indhold og opbevaring | Opbevaring ved stuetemperatur anbefales, men kan også opbevares frossen (-5 til -30 °C). Beskyt mod lys. |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produktlinje | ProLong |
| Reagenstype | Monteringsløsning, Antifade-løsning |
| Volumen (metrisk) | 10 mL |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.