Få mere at vide
Invitrogen™ ProLong™ Glas Antifade Mountant med NucBlue™ Plet
Artikelnummer. 15830993
Skift visning
Mængde:
2 ml
10 ml
5 x 2 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
2ml
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15830993 10 ml 10ml
15808401 2 ml 2ml
15858371 5 x 2 ml Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15830993 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. P36985
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
ProLong Glas Antifade med NucBlue Stain indeholder den nukleare modfarve Hoechst 33342 til at detektere DNA og giver prøve- og fluorescenskonservering. ProLong Glas udviser samme RI som glas og immersionsolie (1,52) til højopløsningsmikroskopi-billeddannelse af celle- og vævsprøver op til 150 mikron i tykkelse.
ProLong Glass Antifade med NucBlue Stain er et klar-til-brug hard-setting monteringsmedium med et brydningsindeks på 1,52 til højopløsnings mikroskopibilleddannelse, som indeholder den nukleare modbefarvning Hoechst 33342 til at påvise DNA. ProLong Glass Antifade Mountant med NucBlue Stain kan påføres direkte på fluorescerende mærkede celler eller vævsprøver på præs eller dækskjolde. Når det bindes til DNA, NucBlue exciteres (Hoechst 33342) af UV-lys ved 360 nm med et emissionsmaksimum på 460 nm og detekteres ved et traditionelt DAPI-filter. ProLong Glasmontering har et brydningsindeks (RI) på 1,52, svarende til glasdæksler, kompatibel immersionsolie og olie-immersionsmikroskopoptik, hvilket muliggør overlegen opløsning og følsomhed. ProLong Glasmonteringsmedier er designet til at give enestående fotoblegemiddelbeskyttelse på tværs af det synlige og nær-infrarøde spektra. Du kan bruge ProLong Glass Antifade Mountant med NucBlue Stain, næsten enhver fluorescerende farvestof eller fluorescerende protein (f.eks. GFP, RFP, mCherry) og med enhver celle-/vævsprøve op til 150 mikrometer i tykkelse. Med indlejret nuklear DNA-modfarvning i NucBlue glasmonteringsmediet ProLong er multiplexing glat og ubesværet.
ProLong Glasmontering med NucBlue bejdse leveres i en 2 ml dråbeflaske eller 10 ml flaske. Efter fjernelse af overskydende vand påføres blot en dråbe monteringsmedie på prøven, tilføjer en dæksle, hærder og billede. ProLong Glasmontering med NucBlue Bejdse minimerer optisk brydning og sfærisk aberration i den optiske vej, hvilket muliggør langvarig opbevaring af dine prøver. ProLong Glas med NucBlue Pletmontering misfarver eller krymper ikke, når det hærdes og opbevares på lang sigt og giver nukleær modfarvning direkte i monteringsmediet til DNA-detektion.
Optimal brydningsindeks for de klareste og skarpeste billeder
RI bestemmer, hvor meget lysvejen bøjes eller brydes, når den trænger ind i et materiale. I mikroskopi bør brydningsindeksforskelle mellem prøve og monteringsmedium minimeres og kan reduceres ved brug af mountants med højere RI, såsom ProLong glasmontering. Afhængigt af din prøvetype, tykkelse, billeddybde og/eller farvningsreagenser (f.eks. fluorescerende proteiner eller farvestoffer) og om du har brug for en hærdende eller ikke-hærdende montering, vil valg af korrekt monteringsmedie påvirke billedopløsningen og bør overvejes stærkt for optimal eksperimentel design. For eksempel, når Prolong Glass Antifade Mountant (1,52 RI) sammenlignes med et monteringsmedium med et brydningsindeks på 1,47, forbedres den aksiale opløsning med 32 % ved en brændvidde på 40 μm og 75 % ved en brændvidde på 100 μm. Signalintensiteten og følsomheden af fluoroforer forbedres også, efterhånden som brænddybden øges i prøven. Prolong Glass er optimalt til optagelse af Z-stack, 3D- og 2D-billeder af celler og væv op til 150 μm, samtidig med at det leverer overlegen nukleær mærkning af de fleste celler og væv sammen med farvning for NucBlue at vurdere DNA med nukleær farvning.
Forebyg fotobleaching på tværs af de synlige og nær-IR-spektre
Kompatibel med næsten alle fluorescerende farvestoffer og fluorescerende proteiner ProLong giver Glass Antifade Mountant NucBlue overlegen beskyttelse mod fotobleaching. ProLong Glasmonteringsmedier slukker ikke fluoroforer og leverer højopløsningsbilleder med et bredt udvalg af fluorescerende farvestoffer, herunder Alexa Fluor, FITC, TRTC, Texas Red, Cy3, og Cy5 farvestoffer, mens NucBlue der til nuklear DNA-farvning leveres i monteringen. ProLong Glass Antifade Mountant er et ideelt reagens til arkivering af prøver og til at bevare signalstyrken under længerevarende billeddannelsessessioner, såsom gentagen scanning under konfokal laserscanningsbelysning eller med superopløsningsmikroskopi,
Glasmonteringer anbefales til alle oliebilleddannelsesapplikationer og til prøver større end 10 mikron. ProLong Glass Antifade Mountant med NucBlue bejdsning indeholder en optimeret koncentration på Hoechst 33342 bejdset, hvilket giver overlegen nuklear mærkning af DNA i de fleste celler og væv. Dog kan prøver tykkere end 30 μm kræve optimering og længere inkubationer. For prøver tykkere end 30 μm bør pre-inkubation overvejes med mærkningsreagenser som NucBlue Live ReadyProbes Reagens, efterfulgt af montering med ProLong Glass Antifade Mountant. For at tage billeder af din prøve umiddelbart efter NucBlue farvning, brug vores SlowFade Glass Antifade Mountant, en ikke-hærdende mountant med lignende 1,52 brydningsindeks egenskaber.
Ordreinfo
Opbevares ved 2 –8 °C. For langtidsopbevaring, opbevares ved -5 til -30 °C. Undgå fryse/tø-cyklusser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10 ml
Produkttype Antifade monteringsmiddel
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 °C til 8 °C.
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Produktlinje ProLong
Reagenstype Antifade løsning
Volumen (metrisk) 10 mL
Oversigt ProLong™ Glas Antifade Mountant med NucBlue™ Plet, 1 x 10 ml
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.