Få mere at vide
Invitrogen™ ProLong™ Glas Antifade Mountant med NucBlue™ Plet
Artikelnummer. 15808401
Skift visning
Mængde:
2 ml
10 ml
5 x 2 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
2ml
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15808401 2 ml 2ml
15858371 5 x 2 ml Pakke med 5
15830993 10 ml 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15808401 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. P36983
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
ProLong Glas Antifade med NucBlue Stain indeholder den nukleare modfarve Hoechst 33342 til at detektere DNA og giver prøve- og fluorescenskonservering. ProLong Glas udviser samme RI som glas og immersionsolie (1,52) til højopløsningsmikroskopi-billeddannelse af celle- og vævsprøver op til 150 mikron i tykkelse.
ProLong Glas Antifade med NucBlue Stain er et klar-til-brug hårdhæmmende monteringsmedie med et brydningsindeks på 1,52 til højopløsningsmikroskopi, der indeholder den nukleare modfarvning Hoechst 33342 for at påvise DNA. ProLong Glas Antifade Mountant med NucBlue Farven kan påføres direkte på fluorescerende mærkede celler eller vævsprøver på objektglas eller dækglas. Når de er bundet til DNA, NucBlue (Hoechst 33342) exciteres af UV-lys ved 360 nm med et emissionsmaksimum ved 460 nm og detekteres ved hjælp af et traditionelt DAPI-filter. ProLong Glasmonteringsmiddel har et brydningsindeks (RI) på 1,52, svarende til dækglas, kompatibel immersionsolie og olie-immersionsmikroskopoptik, som muliggør overlegen opløsning og følsomhed. ProLong Glasmonteringsmedier er designet til at give uovertruffen fotoblegningsbeskyttelse på tværs af de synlige og nær infrarøde spektre. Du kan bruge ProLong Glas Antifade Mountant med NucBlue Farv med næsten ethvert fluorescerende farvestof eller fluorescerende protein (f.eks. GFP, RFP, mCherry) og med enhver celle-/vævsprøve op til 150 mikron i tykkelse. Med indlejret nuklear DNA modfarvning af NucBlue inden for ProLong Glasmonteringsmedie, multipleksing er glat og ubesværet.
ProLong Glas Antifade Mountant med NucBlue Farven leveres i en 2 mL dråbeflaske eller 10 mL flaske. Når du har fjernet overskydende vand, skal du blot påføre en dråbe monteringsmedie på prøven, tilføje et dækglas, hærde og billede. ProLong Glas Mountant med NucBlue Stain minimerer optisk brydning og sfærisk aberration i den optiske vej, hvilket muliggør længerevarende opbevaring af dine prøver. ProLong glas med NucBlue Pletmonteringsmiddel misfarves eller krymper ikke, når det hærdes og opbevares i lang tid og giver nuklear modfarvning direkte i monteringsmediet til DNA-detektion.
Optimalt brydningsindeks for de klareste og skarpeste billeder
RI'en bestemmer, hvor meget lysets vej bøjes eller brydes, når den kommer ind i et materiale. I mikroskopi bør brydningsindeksforskelle mellem prøve og monteringsmedium minimeres og kan reduceres ved at bruge monteringsmidler med en højere RI som f.eks. ProLong Glasmonteringsmiddel. Afhængigt af din prøvetype, tykkelse, billeddybde og/eller farvningsreagenser (f.eks. fluorescerende proteiner eller farvestoffer), og om du har brug for et hærdende eller ikke-hærdende monteringsmiddel, vil valg af det rigtige monteringsmedie påvirke billedopløsningen og bør overvejes kraftigt for optimalt eksperimentelt design. For eksempel, når Prolong Glass Antifade Mountant (1,52 RI) sammenlignes med et monteringsmedium med et brydningsindeks på 1,47, forbedres den aksiale opløsning med 32 % ved en brændvidde på 40μ m og 75 % ved en brændvidde på 100μ m. Signalintensiteten og følsomheden af fluoroforer forbedres også, efterhånden som brænddybden øges i prøven. Prolong Glass er optimal til optagelse af Z-Stack-, 3D- og 2D-billeder af celler og væv op til 150μ m samtidig med at den giver overlegen nuklear mærkning af de fleste celler og væv ved siden af NucBlue farvning for at vurdere DNA med nuklear farvning.
Forhindre fotoblegning på tværs af de synlige og nær-IR-spektre
Kompatibel med næsten alle fluorescerende farvestoffer og fluorescerende proteiner, ProLong Glas Antifade Mountant med NucBlue giver overlegen beskyttelse mod fotoblegning. ProLong Glasmonteringsmedier slukker ikke fluoroforer og giver billeder i høj opløsning med en bred vifte af fluorescerende farvestoffer, bl.a. Alexa Fluor , FITC, TRTC, Texas Red, Cy3 , og Cy5 farvestoffer mens NucBlue for nuklear DNA-farvning afgives i monteringsmidlet. ProLong Glass Antifade Mountant er et ideelt reagens til arkivering af prøver og til at bevare signalstyrken under længerevarende billedbehandlingssessioner, såsom gentagen scanning under konfokal laserscanningsbelysning eller med superopløsningsmikroskopi,
Glasmonteringsmidler anbefales til alle imaging-applikationer med immersionsolie og til prøver større end 10 mikron. ProLong Glas Antifade Mountant med NucBlue plet indeholder en optimeret koncentration af Hoechst 33342-farvning, som giver overlegen nuklear mærkning af DNA i de fleste celler og væv. Dog prøver der er tykkere end 30μ m kan kræve optimering og længere inkubationer. For prøver tykkere end 30μ m, overvej præ-inkubation med mærkningsreagenser som f.eks NucBlue Levende ReadyProbes Reagens efterfulgt af montering med ProLong Glas antifade monteringsmiddel. For at afbilde din prøve umiddelbart efter NucBlue farvning, brug vores SlowFade Glass Antifade Mountant, et ikke-hærdende monteringsmiddel med lignende 1,52 brydningsindeksegenskaber.
Ordreinfo
Opbevares ved 2 –8 °C. For langtidsopbevaring, opbevares ved -5 til -30 °C. Undgå fryse/tø-cyklusser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 2 ml
Produkttype Antifade monteringsmiddel
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 °C til 8 °C.
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Produktlinje ProLong
Reagenstype Antifade løsning
Volumen (metrisk) 2 mL
Oversigt ProLong™ Glas Antifade Mountant med NucBlue™ Plet, 1 x 2 ml