Få mere at vide
Invitrogen™ ProLong™ Glas antifade monteringsmiddel
Artikelnummer. p-7144711
Mængde:
2 ml
10 ml
5 x 2 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
2ml
Pakke med 5
Artikelnummer. 15898391
Brand: Invitrogen™ P36982
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ProLong Glass Antifade Mountant giver prøve- og fluorescenskonservering, men udviser også samme RI som glas og immersionsolie (1,52), hvilket muliggør højopløsningsmikroskopi-billeddannelse af celle- og vævsprøver op til 150 mikrometer i tykkelse.
ProLong Glass Antifade Mountant er et glycerolbaseret, hårdhærdende, klar-til-brug monteringsmedie, der kan påføres direkte på fluorescerende mærkede celler eller vævsprøver på objektglas eller dækglas. ProLong Glas er kompatibelt med en bred vifte af fluorescerende farvestoffer, herunder Alexa Fluor , FITC, TRTC, Texas Red, Cy3 , og Cy5 , eller proteiner (GFP, RFP, mCherry) og med enhver celle/vævstype til billeddybder fra op til 150μ m for lyse Z-Stack-, 3D- og 2D-billeder i høj opløsning. ProLong Glasmonteringsmedier anbefales til alle imaging-applikationer med immersionsolie.
ProLong Glass Antifade Mountant er designet til at give uovertruffen fotoblegningsbeskyttelse på tværs af de synlige og nær infrarøde spektre. Prolong Glass Mountant har et brydningsindeks (RI) på 1,52 efter hærdning, svarende til glasdækglas, kompatibelt med immersionsolie og olie-immersionsmikroskopoptik for at muliggøre overlegen opløsning og følsomhed. ProLong Glas Antifade Mountant eliminerer behovet for at bruge traditionelle akrylharpikser (dvs. fingerneglelak), som kan beskadige mikroskopobjektiver.
ProLong Fordele ved Glas Antifade Mountant:
• Op til 75 % forbedring i aksial opløsning for skarpe billeder
• –3 4 gange mere billedbar brændvidde sammenlignet med monteringsmidler med en 1,47 RI, med skarpe billeder for monolag af celler, vævsskiver eller 3D-cellekulturer op til 150μ m tykkelse/brænddybde
• Beskytter fluorescerende proteiner eller farvestoffer mod fotoblegning
ProLong Glas Antifade Mountant leveres klar til brug i en 2 mL dråbeflaske eller 10 mL flaske. Når du har fjernet overskydende vand, skal du blot påføre en dråbe monteringsmiddel på prøven, tilføje et dækglas, kurere og billede. ProLong Glas misfarves eller krymper ikke, når det hærdes, hvilket gør det muligt at skabe fluorescerende billeder af høj kvalitet. ProLong Glas er et hårdhærdende, hærdende monteringsmiddel, der minimerer optisk brydning og sfærisk aberration i den optiske vej. RI'en bestemmer, hvor meget lysets vej bøjes eller brydes, når den kommer ind i et materiale. I mikroskopi bør brydningsindeksforskelle mellem prøve og monteringsmedium minimeres og kan reduceres ved at bruge monteringsmidler med høj RI som f.eks. ProLong Glas monteringsmedie.
Forhindre fotoblegning på tværs af de synlige og nær-IR-spektre
Kompatibel med næsten alle fluorescerende farvestoffer og fluorescerende proteiner, ProLong Glas giver overlegen beskyttelse mod fotoblegning. ProLong Glasmonteringsmiddel slukker ikke fluoroforer og giver billeder i høj opløsning med en bred vifte af fluorescerende farvestoffer og proteiner. ProLong Glass Antifade Mountant er et ideelt reagens til arkivering af prøver og til at bevare signalstyrken under længerevarende billedbehandlingssessioner, såsom gentagen scanning under konfokal laserscanningsbelysning eller med superopløsningsmikroskopi. For at afbilde din prøve med det samme, brug vores SlowFade Glass Antifade Mountant, et ikke-hærdende monteringsmiddel med lignende 1,52 brydningsindeksegenskaber.
Ordreinfo
Opbevares ved 2 –8 °C. For langtidsopbevaring, opbevares ved -5 til -30 °C. Undgå fryse/tø-cyklusser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 2 ml
Produkttype Antifade monteringsmiddel
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 °C til 8 °C. For langtidsopbevaring skal du opbevare ved -5° til -30 °C. Undgå fryse/tø-cyklusser.
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Produktlinje ProLong
Reagenstype Antifade løsning
Volumen (metrisk) 2 mL
Oversigt ProLong™ Glas antifade monteringsmiddel, 1 x 2 mL