Få mere at vide
Invitrogen™ ProLong™ Glas antifade monteringsmiddel
Beskrivelse
ProLong Glass Antifade Mountant er et glycerolbaseret, hårdt, færdiggjort monteringsmedie, der kan påføres direkte på fluorescerende mærkede celler eller vævsprøver på mikroskopglas eller dækskjolde. ProLong Glas er kompatibelt med et bredt udvalg af fluorescerende farvestoffer, herunder Alexa Fluor, FITC, TRTC, Texas Red, , Cy3 og Cy5, eller proteiner (GFP, RFP, mCherry) og med enhver celle-/vævstype for billeddybder fra op til 150 μm til lyse, højopløsnings Z-stack, 3D og 2D-billeder. ProLong Glasmonteringsmedier anbefales til alle anvendelser med immersionsolie.
ProLong Glass Antifade Mountant er designet til at give enestående fotoblegemiddelbeskyttelse på tværs af det synlige og nær-infrarøde spektra. Prolong Glass Mountant har et brydningsindeks (RI) på 1,52 efter hærdning, svarende til glasdæksler, kompatibel med immersionsolie og olie-immersionsmikroskopoptik for at muliggøre overlegen opløsning og følsomhed. ProLong Glass Antifade Mountant eliminerer behovet for at bruge traditionelle akrylharpikser (dvs. neglelak), som kan beskadige mikroskopobjektiver.
ProLong Glass Antifade Mountant fordele:
- Op til 75% forbedring i aksial opløsning for skarpe billeder
- 34 –gange mere billedbar brændvidde sammenlignet med mountants med en 1,47 RI, med skarpe billeder for monolag af celler, vævsskiver eller 3D-cellekulturer op til 150 μm tykkelse/fokaldybde
- Beskytter fluorescerende proteiner eller farvestoffer mod fotobleaching
ProLong Glass Antifade Mountant leveres klar til brug i en 2 ml dråbeflaske eller 10 ml flaske. Efter at have fjernet overskydende vand påføres blot en dråbe montering på prøven, tilføjer en dækskjold, hærder og billedet. ProLong Glas misfarvs eller krymper ikke, når det hærder, hvilket gør det muligt at skabe fluorescerende billeder af høj kvalitet. ProLong Glas er en hårdt, hærdende monteringsmiddel, der minimerer optisk brydning og sfærisk aberration i den optiske vej. RI bestemmer, hvor meget lysets bane bøjes eller brydes, når den trænger ind i et materiale. I mikroskopi bør forskellen i brydningsindeks mellem prøve og monteringsmedium minimeres og kan reduceres ved brug af mountanter med høj RI, såsom ProLong glasmonteringsmedier.
Forebyg fotobleaching på tværs af de synlige og nær-IR-spektre
Glas er kompatibelt med næsten alle fluorescerende farvestoffer og fluorescerende proteiner ProLong og giver overlegen beskyttelse mod fotobleaching. ProLong Glasmontering slukker ikke fluoroforer og leverer højtopløselige billeder med et bredt udvalg af fluorescerende farvestoffer og proteiner. ProLong Glass Antifade Mountant er et ideelt reagens til arkivering af prøver og til at bevare signalstyrken under længerevarende billeddannelsessessioner, såsom gentagen scanning under konfokal laserscanningsbelysning eller med superopløsningsmikroskopi. For at afbilde din prøve øjeblikkeligt, brug vores SlowFade Glass Antifade Mountant, en ikke-hærdende monteringsenhed med lignende 1,52 brydningsindeksegenskaber.
Ordreinfo
Opbevares ved 2 –8 °C. For langtidsopbevaring, opbevares ved -5 til -30 °C. Undgå fryse/tø-cyklusser.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 2 ml |
| Produkttype | Antifade monteringsmiddel |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 2 °C til 8 °C. For langtidsopbevaring skal du opbevare ved -5° til -30 °C. Undgå fryse/tø-cyklusser. |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse på våd eller tør is |
| Produktlinje | ProLong |
| Reagenstype | Antifade løsning |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| Oversigt | ProLong™ Glas antifade monteringsmiddel, 1 x 2 mL |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.