Få mere at vide
Molecular Probes™ ProLong™ Diamond Antifade Mountant
Artikelnummer. p-7076181
Mængde:
2 ml
10 ml
5 x 2 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
Pakke med 5
Artikelnummer. 15372192
Brand: Molecular Probes™ P36965
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Når prøvetykkelse og billeddybde ikke giver anledning til bekymring, ProLong Diamond Antifade Mountant giver overlegen fotoblegebeskyttelse til Alexa Fluor farvestoffer og fluorescerende proteiner tillader langsigtede billeddannelsesforsøg uden tab af signal.
ProLong Diamond Antifade Mountant er et glycerolbaseret flydende monteringsmiddel, der påføres direkte på fluorescerende mærkede celler eller vævsprøver. ProLong Diamantmonteringsmiddel er designet til at give uovertruffen antifade-beskyttelse på tværs af hele det visuelle og IR-spektrum. Du kan bruge ProLong Diamantmonteringsmiddel med næsten ethvert fluorescerende farvestof eller fluorescerende protein (f.eks. GFP, RFP, mCherry) for at opnå det lyseste signal og laveste baggrund til lyse, high-definition fluorescerende billeder.
ProLong Diamond Antifade Mountant kommer blandet og klar til brug i en 2 mL dråbeflaske eller 10 mL flaske. Bare påfør en dråbe på prøven, tilføj et dækglas, kur og billede. ProLong Diamantmonteringsmiddel misfarves eller krymper ikke, når det hærdes, hvilket muliggør fluorescerende billeder af høj kvalitet måneder efter montering af din prøve. ProLong Diamantmonteringsmiddel vil hærde til en RI på 1,47.
Få fotoblegningsbeskyttelse på tværs af hele det synlige og IR-spektrum
ProLong Diamond Antifade Mountant's ’evne til at give et lysere signal, mod lav baggrund, hjælper med at sikre, at du får billeder i høj opløsning. ProLong Diamant giver overlegen beskyttelse mod fotoblegning og slukker ikke dine fluoroforer. Det kan bruges med en række fluorescerende farvestoffer, herunder Alexa Fluor farvestoffer, FITC, TRTC, Texas Red, Cy3 , og Cy5 eller fluorescerende proteiner. For øjeblikkelig visning af prøven uden hærdning, SlowFade Diamond Antifade Mountant er optimal.
Arkivering af fluorescensmærkede prøver med fremragende RI
ProLong Diamantmonteringsmiddel er den ideelle mulighed til at arkivere prøver med fluorescerende farvestoffer eller fluorescerende proteiner. Bemærk venligst at ProLong Glasmonteringsmidler anbefales til prøver> 10 mikron og alle applikationer til billedbehandling af immersionsolie. Den er også ideel til at bevare signalstyrken under længerevarende billedbehandlingssessioner, såsom gentagen billeddannelse under konfokal laserscanningsbelysning eller med superopløsningsmikroskopi. Derudover hærdningsegenskaben ved ProLong Diamant betyder, at du ikke behøver at bruge traditionel akrylharpiks (dvs. neglelak), som kan beskadige mikroskopobjektiver, hvis det kommer i kontakt med dem. Brydningsindekset bestemmer, hvor meget lysets vej bøjes eller brydes, når den kommer ind i et materiale. I mikroskopi bør brydningsindeksforskelle mellem prøve og monteringsmedium minimeres og kan reduceres ved at bruge monteringsmidler med en højere RI. Optimering af RI af dit eksperiment vil øge opløsningen for at give billeder af bedre kvalitet. Afhængigt af din prøvetype, tykkelse, billeddybde og/eller farvningsreagenser (f.eks. fluorescerende proteiner eller farvestoffer), og om du har brug for et hærdende eller ikke-hærdende monteringsmiddel, vil valg af det rigtige monteringsmedie påvirke billedopløsningen og bør overvejes kraftigt for optimalt eksperimentelt design.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 2 ml
Produkttype Antifade monteringsmiddel
Indhold og opbevaring Indeholder 1 dråbeflaske indeholdende 2 mL reagens.
• Opbevares ved 2-8 °C.
• Beskyt mod lys.
• Stabil i mindst 6 måneder efter modtagelse.
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
Produktlinje ProLong
Reagenstype Monteringsløsning, Antifade-løsning
Volumen (metrisk) 2 mL
Oversigt ProLong™ Diamant antifade monteringsmiddel, 1 x 2 mL
Produktidentifikator
  • ProLong Diamond Antifade Mountant