Få mere at vide
Invitrogen™ ProLong™ Diamond Antifade Mountant
Descripción
ProLong Diamond Antifade Mountant is a glycerol-based liquid mountant applied directly to fluorescently labeled cells or tissue samples. ProLong Diamond mountant is designed to provide unparalleled antifade protection across the entire visual and IR spectrums. You can use ProLong Diamond mountant with almost any fluorescent dye or fluorescent protein (e.g., GFP, RFP, mCherry) to achieve the brightest signal and lowest background, for bright, high-definition fluorescent images.
ProLong Diamond Antifade Mountant comes mixed and ready-to-use in a 2 mL dropper bottle or 10 mL bottle. Just apply a drop to the sample, add a coverslip, cure, and image. ProLong Diamond mountant does not discolor or shrink when cured, enabling high-quality fluorescent images months after mounting your sample. ProLong Diamond mountant will cure to an RI of 1.47.
ProLong Diamond Antifade Mountant er et glycerolbaseret flydende monteringsmiddel, der påføres direkte på fluorescerende mærkede celler eller vævsprøver. ProLong Diamantmonteringsmiddel er designet til at give uovertruffen antifade-beskyttelse på tværs af hele det visuelle og IR-spektrum. Du kan bruge ProLong Diamantmonteringsmiddel med næsten ethvert fluorescerende farvestof eller fluorescerende protein (f.eks. GFP, RFP, mCherry) for at opnå det lyseste signal og laveste baggrund til lyse, high-definition fluorescerende billeder.
ProLong Diamond Antifade Mountant kommer blandet og klar til brug i en 2 mL dråbeflaske eller 10 mL flaske. Bare påfør en dråbe på prøven, tilføj et dækglas, kur og billede. ProLong Diamantmonteringsmiddel misfarves eller krymper ikke, når det hærdes, hvilket muliggør fluorescerende billeder af høj kvalitet måneder efter montering af din prøve. ProLong Diamantmonteringsmiddel vil hærde til en RI på 1,47.
Få fotoblegningsbeskyttelse på tværs af hele det synlige og IR-spektrum
ProLong Diamond Antifade Mountant's ’evne til at give et lysere signal, mod lav baggrund, hjælper med at sikre, at du får billeder i høj opløsning. ProLong Diamant giver overlegen beskyttelse mod fotoblegning og slukker ikke dine fluoroforer. Det kan bruges med en række fluorescerende farvestoffer, herunder Alexa Fluor farvestoffer, FITC, TRTC, Texas Red, Cy3 , og Cy5 eller fluorescerende proteiner. For øjeblikkelig visning af prøven uden hærdning, SlowFade Diamond Antifade Mountant er optimal.
Arkivering af fluorescensmærkede prøver med fremragende RI
ProLong Diamantmonteringsmiddel er den ideelle mulighed til at arkivere prøver med fluorescerende farvestoffer eller fluorescerende proteiner. Bemærk venligst at ProLong Glasmonteringsmidler anbefales til prøver> 10 mikron og alle applikationer til billedbehandling af immersionsolie. Den er også ideel til at bevare signalstyrken under længerevarende billedbehandlingssessioner, såsom gentagen billeddannelse under konfokal laserscanningsbelysning eller med superopløsningsmikroskopi. Derudover hærdningsegenskaben ved ProLong Diamant betyder, at du ikke behøver at bruge traditionel akrylharpiks (dvs. neglelak), som kan beskadige mikroskopobjektiver, hvis det kommer i kontakt med dem. Brydningsindekset bestemmer, hvor meget lysets vej bøjes eller brydes, når den kommer ind i et materiale. I mikroskopi bør brydningsindeksforskelle mellem prøve og monteringsmedium minimeres og kan reduceres ved at bruge monteringsmidler med en højere RI. Optimering af RI af dit eksperiment vil øge opløsningen for at give billeder af bedre kvalitet. Afhængigt af din prøvetype, tykkelse, billeddybde og/eller farvningsreagenser (f.eks. fluorescerende proteiner eller farvestoffer), og om du har brug for et hærdende eller ikke-hærdende monteringsmiddel, vil valg af det rigtige monteringsmedie påvirke billedopløsningen og bør overvejes kraftigt for optimalt eksperimentelt design.
Especificaciones
Especificaciones
| Mængde | 5 x 2 ml |
| Produkttype | Antifade monteringsmiddel |
| Indhold og opbevaring | Indeholder 5 dråbeflasker med hver 2 ml reagens. • Opbevares ved 2-8 °C. • Beskyt mod lys. • Stabil i mindst 6 måneder efter modtagelse. |
| Produktlinje | ProLong |
| Reagenstype | Monteringsløsning, Antifade-løsning |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| Oversigt | ProLong™ Diamond Antifade Mountant, 5 x 2 mL |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.