Få mere at vide
Invitrogen™ ProLong™ Dækglasforsegling
Artikelnummer. 17887378
Skift visning
Mængde:
15 ml
Pakningsstørrelse:
15ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17887378 15 ml 15ml
1 options
Artikelnummer. 17887378 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. P56128
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
ProLong Dækglasforsegling forsegler kanterne af dækglasset, når prøver monteres mellem objektglas og dækglas. Den er designet specielt til brug, når objektglas monteres ved hjælp af et antifade-monteringsmiddel, som f.eks ProLong Antifade Mountant eller Slowfade Antifade Mountant.
ProLong Coverslip Sealant forsegler kanterne af coversliden, når prøver monteres mellem mikroskopets slide og coverslide. Den er specielt designet til brug, når slides monteres med en antifade-montering, såsom ProLong Antifade Mountant eller Slowfade Antifade Mountant. Tætningsmidlet er let at påføre og påføres med pensel efter mountanten er hærdet, for lang bevarelse af slides.
Egenskaber ved ProLong dækslibningsforsegling inkluderer:
  • Tørrer hårdt og klart, og bevarer monterede dias i måneder eller år
  • Skader ikke fluoroforer eller prøver, som neglelak gør
  • Kompatibel med ProLong Antifade og SlowFade Antifade monteringer
ProLong Coverslip Sealant er designet til at fungere med fluoroforer, såsom Alexa Fluor GFP, RFP og andre konventionelle fluoroforer, i modsætning til neglelak, som indeholder kemiske opløsningsmidler, der kan påvirke fluoroforer eller prøvens morfologi negativt.
Når du bruger en hårdt hærdende mountant, såsom ProLong Antifade Mountant, skal du sikre dig, at mountanten er fuldt hærdet, før du påfører ProLong Coverslip Sealant. Da denne forsegler kan forsegle fugt under dækslibe, kan den forstyrre hærdningsprocessen. For prøver op til 30 μm tykkelse anbefales det at lade ProLong beslagene hærde i 18-48 timer og derefter med en pensel lægge et tyndt lag forsegling på kanten. Vent 15-30 minutter, indtil forseglingen er hærdet, før billeddannelsen fortsætter.
Når man bruger en ikke-hærdende mountant, såsom Slowfade Antifade Mountants, kan forsegling ske umiddelbart efter montering. Brug en børsteapplikator til at påføre et tyndt lag på kanterne af coverslipen. Vent 15-30 minutter, før du fortsætter med billeddannelsen. ProLong Coverslip Sealant forhindrer coverslipen i at bevæge sig under mikroskopobjektivet, og det vil bevare det monterede objektglas i flere måneder.
Når præparater opbevares over lang tid, anbefales det kraftigt at opbevare dem i fryser med lav fugtighed. Under lang opbevaring kan antistoffer og andre farvestoffer diffundere og sprede sig fra deres tiltænkte mål. Opbevaring af objektglassene i koldopbevaring sænker denne proces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 15 ml
Produkttype Dækglasforsegling
Produktlinje ProLong
Reagenstype Fugemasse