Få mere at vide
Prolintane, TRC
Artikelnummer. 30135058
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135058 250 mg
30008749 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135058 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP756100250MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 493-92-5
Molekylær formel C15 H23 N
Molekylvægt (g/mol) 217.35
Synonym Pyrrolidine, 1-[1-(phenylmethyl)butyl]-, Pyrrolidine, 1-(1-benzylbutyl)- (6CI), Pyrrolidine, 1-(α-propylphenethyl)- (7CI,8CI), 1-[1-(Phenylmethyl)butyl]pyrrolidine, 1-(α-Propylphenethyl)pyrrolidine, 1-Phenyl-2-pyrrolidinylpentane, Phenylpyrrolidinopentane, Prolintan, Prolintane
IUPAC navn 1-(1-phenylpentan-2-yl)pyrrolidine
SMIL CCCC(Cc1ccccc1)N2CCCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Prolintane
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C15H23N/c1-2-8-15(16-11-6-7-12-16)13-14-9-4-3-5-10-14/h3-5,9-10,15H,2,6-8,11-13H2,1H3
Formel vægt 217.183
Procent renhed >95%