Få mere at vide
Prolintane Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30052701
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30052701 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052701 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0663.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Prolintane Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Prolintane Hydrochloride
CAS 1211-28-5
Analyt- eller komponentnavne Prolintane Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H23 N . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Prolintane Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C15H23N.ClH/c1-2-8-15(16-11-6-7-12-16)13-14-9-4-3-5-10-14;/h3-5,9-10,15H,2,6-8,11-13H2,1H3;1H
SMIL Cl.CCCC(Cc1ccccc1)N2CCCC2
IUPAC navn 1-(1-phenylpentan-2-yl)pyrrolidine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 253.81
Mængde 100 mg
Formel vægt 253.1597 g/mol