Få mere at vide
Prolintane Hydrochloride, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Prolintane Hydrochloride |
| CAS | 1211-28-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Prolintane Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H23 N . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Prolintane Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23N.ClH/c1-2-8-15(16-11-6-7-12-16)13-14-9-4-3-5-10-14;/h3-5,9-10,15H,2,6-8,11-13H2,1H3;1H |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cl.CCCC(Cc1ccccc1)N2CCCC2 |
| Vis mere |