Få mere at vide
Prolintane Hydrochloride, LoGiCal
Artikelnummer. 30458014
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458014 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458014 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0663.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Prolintane Hydrochloride
CAS 1211-28-5
Analyt- eller komponentnavne Prolintane Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H23 N . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Prolintane Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C15H23N.ClH/c1-2-8-15(16-11-6-7-12-16)13-14-9-4-3-5-10-14;/h3-5,9-10,15H,2,6-8,11-13H2,1H3;1H
Løsningstype Neat
SMIL Cl.CCCC(Cc1ccccc1)N2CCCC2
IUPAC navn 1-(1-phenylpentan-2-yl)pyrrolidine;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 253.81
Mængde 10 mg
Formel vægt 253.1597 g/mol