Få mere at vide
Sartorius Proline Plus Mekanisk Pipette Multipacks
Shop alle Sartorius produkter
Type:
Multipakker med mekaniske pipetter
Mængde:
1/Pk.
10/Pk.
20/Pk.
Volumen (metrisk):
0,5 til 10μ L, 10 til 100μ L, 100 til 1000μ L
0,5 til 10, 10 til 100, 20 til 200, 100 til 1000 μL
0,5 til 10, 10 til 100, 20 til 200, 100 til 1000, 500 til 5000 μL
0,5 til 10, 2 til 20, 20 til 200, 100 til 1000 μL
0,5 til 10, 20 til 200, 100 til 1000, 30 til 300 μL
100 til 1000, 500 til 5000 μL, 1 til 10 ml
2 til 20μ L, 20 til 200μ L, 100 til 1000μ L
2 til 20, 10 til 100, 20 til 200, 100 til 1000, 500 til 5000 μL
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Beskrivelse
Indeholder
5 x enkeltkanalspipetter (2 til 20 L, μ10 til 100 L, μ20 til 200 μL, 100 til 1000 μL, 500 til 5000 μL), spidsstativer til 96 spidser (0,5 til 200 μL, 10 til 1000 L, μ10 til 1000 L), spidsstativ (50 μx 500 L), spidsstativ (5 x 100 L) Pipetholdere
- Lave pipeteringskræfter
- Ergonomisk fingerkrog
- Nem lydstyrkeindstilling med klikstopmekanisme
- Hurtig og letlæselig lydstyrkevisning minimerer risikoen for fejl i lydstyrkeindstilling
- Termisk isolering af interne komponenter forbedrer nøjagtigheden
- Nem at bruge 'gør-det-selv' kalibrering
- Nem at rengøre med kun tre dele, der skal skilles ad
- Fuldt autoklaverbar
- Høj kemikalie- og UV-bestandighed
- Høj kvalitetsstandard Optifit tips til forskellige applikationer
- Optiload spidsbelastningsmekanisme tillader spidsbelastning med ens konstant kraft på hver kanal og muliggør perfekt spidsforsegling på hver enkelt spidskegle
garanti
To år
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatible tips | Optifit Tips |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Genanvendelig |
| Model- | Proline Plus |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Proline Plus |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Type | Multipakker med mekaniske pipetter |
| Volumen (metrisk) | 2 til 20, 10 til 100, 20 til 200, 100 til 1000, 500 til 5000 μL |
| Filtertype | Safe-Cone filter |
| Vis mere |