Få mere at vide
Sartorius Proline Plus Mekanisk Pipette Multipacks
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15683094 Shop alle Sartorius produkter
Type:
Multipakker med mekaniske pipetter
Mængde:
1/Pk.
10/Pk.
20/Pk.
Volumen (metrisk):
0,5 til 10μ L, 10 til 100μ L, 100 til 1000μ L
0,5 til 10, 10 til 100, 20 til 200, 100 til 1000 μL
0,5 til 10, 10 til 100, 20 til 200, 100 til 1000, 500 til 5000 μL
0,5 til 10, 2 til 20, 20 til 200, 100 til 1000 μL
0,5 til 10, 20 til 200, 100 til 1000, 30 til 300 μL
100 til 1000, 500 til 5000 μL, 1 til 10 ml
2 til 20μ L, 20 til 200μ L, 100 til 1000μ L
2 til 20, 10 til 100, 20 til 200, 100 til 1000, 500 til 5000 μL
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 15683094
Brand: Sartorius LH728674
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
5 x enkeltkanalspipetter (0,5 til 10 l, μ10 til 100 l, μ20 til 200 l, μ100 til 1000 l, μ500 til 5000 l), μspidsstativer til 96 spidser (0,1 til 10 l, μ0,5 til 200 l, μ0 til 0 spidser, 0 μtil 0 spidser), 0 til 0 spidser μL), 1 x lineær stativ og 5 x pipetteholder
Multipacks kombinerer et sæt Proline Plus enkanals mekaniske pipetter med matchende spidsbakker og nyttigt tilbehør. Sartorius Proline Pus Mechanical Pipette Multipacks giver det bedste alternativ til at erstatte dine brugte mekaniske pipetter.
  • Lave pipeteringskræfter
  • Ergonomisk fingerkrog
  • Nem lydstyrkeindstilling med klikstopmekanisme
  • Hurtig og letlæselig lydstyrkevisning minimerer risikoen for fejl i lydstyrkeindstilling
  • Termisk isolering af interne komponenter forbedrer nøjagtigheden
  • Nem at bruge 'gør-det-selv' kalibrering
  • Nem at rengøre med kun tre dele, der skal skilles ad
  • Fuldt autoklaverbar
  • Høj kemikalie- og UV-bestandighed
  • Høj kvalitetsstandard Optifit tips til forskellige applikationer
  • Optiload spidsbelastningsmekanisme tillader spidsbelastning med ens konstant kraft på hver kanal og muliggør perfekt spidsforsegling på hver enkelt spidskegle
garanti
To år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatible tips Optifit Tips
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Model- Proline Plus
Antal kanaler 1
Produktlinje Proline Plus
Sterilitet Ikke-steril
Type Multipakker med mekaniske pipetter
Volumen (metrisk) 0,5 til 10, 10 til 100, 20 til 200, 100 til 1000, 500 til 5000 μL
Filtertype Safe-Cone filter
Inkluderer 5 x enkeltkanalspipetter (0,5 til 10 l, μ10 til 100 l, μ20 til 200 l, μ100 til 1000 l, μ500 til 5000 l), μspidsstativer til 96 spidser (0,1 til 10 l, μ0,5 til 200 l, μ0 til 0 spidser, 0 μtil 0 spidser), 0 til 0 spidser μL), 1 x lineær stativ og 5 x pipetteholder
Mængde 10/Pk.
UV overvågning UV-bestandig
garanti 2 år