Få mere at vide
Sartorius Proline Plus Mekanisk Pipette Multipacks
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15663094 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Type:
Multipakker med mekaniske pipetter
Mængde:
1/Pk.
10 stk./pakke
20 stk./pakke
Volumen (metrisk):
0,5 til 10μ L, 10 til 100μ L, 100 til 1000μ L
0,5 til 10, 10 til 100, 20 til 200, 100 til 1000 μL
0,5 til 10, 10 til 100, 20 til 200, 100 til 1000, 500 til 5000 μL
0,5 til 10, 2 til 20, 20 til 200, 100 til 1000 μL
0,5 til 10, 20 til 200, 100 til 1000, 30 til 300 μL
100 til 1000, 500 til 5000 μL, 1 til 10 ml
2 til 20μ L, 20 til 200μ L, 100 til 1000μ L
2 til 20, 10 til 100, 20 til 200, 100 til 1000, 500 til 5000 μL
Pakningsstørrelse:
1 sæt
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Mængde Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15663094 Multipakker med mekaniske pipetter 10 stk./pakke 0,5 til 10, 2 til 20, 20 til 200, 100 til 1000 μL 1 sæt
15613104 Multipakker med mekaniske pipetter 1/Pk. 100 til 1000, 500 til 5000 μL, 1 til 10 ml 1 sæt
15643094 Multipakker med mekaniske pipetter 10 stk./pakke 0,5 til 10μ L, 10 til 100μ L, 100 til 1000μ L 1 sæt
15673094 Multipakker med mekaniske pipetter 20 stk./pakke 0,5 til 10, 10 til 100, 20 til 200, 100 til 1000 μL 1 sæt
15653094 Multipakker med mekaniske pipetter 20 stk./pakke 2 til 20μ L, 20 til 200μ L, 100 til 1000μ L 1 sæt
15603104 Multipakker med mekaniske pipetter 1/Pk. 0,5 til 10, 20 til 200, 100 til 1000, 30 til 300 μL 1 sæt
15683094 Multipakker med mekaniske pipetter 10 stk./pakke 0,5 til 10, 10 til 100, 20 til 200, 100 til 1000, 500 til 5000 μL 1 sæt
15693094 Multipakker med mekaniske pipetter 20 stk./pakke 2 til 20, 10 til 100, 20 til 200, 100 til 1000, 500 til 5000 μL 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 15663094 Supplier Sartorius Supplier No. LH728672
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8985.00 DKK
    7074.73 DKK / 1 sæt
    Spare 1910.27 DKK
    21% Slukket
View all promotions
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Add to basket
Includes
4 x enkeltkanalspipetter (0,5 til 10 μl, 2 til 20 μl, 20 til μ200 l, 100 til μ1000 l), spidsstativer med 96 spidser (0,1 til μ10 l, 0,5 til μ200 l, 10 til μ1000 l), 1 x lineære holdere og holdere
Multipacks kombinerer et sæt Proline Plus enkanals mekaniske pipetter med matchende spidsbakker og nyttigt tilbehør. Sartorius Proline Pus Mechanical Pipette Multipacks giver det bedste alternativ til at erstatte dine brugte mekaniske pipetter.
  • Lave pipeteringskræfter
  • Ergonomisk fingerkrog
  • Nem lydstyrkeindstilling med klikstopmekanisme
  • Hurtig og letlæselig lydstyrkevisning minimerer risikoen for fejl i lydstyrkeindstilling
  • Termisk isolering af interne komponenter forbedrer nøjagtigheden
  • Nem at bruge 'gør-det-selv' kalibrering
  • Nem at rengøre med kun tre dele, der skal skilles ad
  • Fuldt autoklaverbar
  • Høj kemikalie- og UV-bestandighed
  • Høj kvalitetsstandard Optifit tips til forskellige applikationer
  • Optiload spidsbelastningsmekanisme tillader spidsbelastning med ens konstant kraft på hver kanal og muliggør perfekt spidsforsegling på hver enkelt spidskegle
Warranty
To år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kompatible tips Optifit Tips
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Model- Proline Plus
Antal kanaler 1
Produktlinje Proline Plus
Sterilitet Ikke-steril
Type Multipakker med mekaniske pipetter
Volumen (metrisk) 0,5 til 10, 2 til 20, 20 til 200, 100 til 1000 μL
Filtertype Safe-Cone filter
Inkluderer 4 x enkeltkanalspipetter (0,5 til 10 μl, 2 til 20 μl, 20 til μ200 l, 100 til μ1000 l), spidsstativer med 96 spidser (0,1 til μ10 l, 0,5 til μ200 l, 10 til μ1000 l), 1 x lineære holdere og holdere
Mængde 10 stk./pakke
UV overvågning UV-bestandig
garanti 2 år