Indeholder
3 x enkeltkanalspipetter (0,5 til 10 l, μ10 til 100 μl, 100 til 1000 μl), spidsstativer med 96 spidser (0,2 til 10 μl, 0,5 til 200 μl, 10 til 1000 μl), 1 x lineær stativ og 3 x enkeltpipetholdere
- Lave pipeteringskræfter
- Ergonomisk fingerkrog
- Nem lydstyrkeindstilling med klikstopmekanisme
- Hurtig og letlæselig lydstyrkevisning minimerer risikoen for fejl i lydstyrkeindstilling
- Termisk isolering af interne komponenter forbedrer nøjagtigheden
- Nem at bruge 'gør-det-selv' kalibrering
- Nem at rengøre med kun tre dele, der skal skilles ad
- Fuldt autoklaverbar
- Høj kemikalie- og UV-bestandighed
- Høj kvalitetsstandard Optifit tips til forskellige applikationer
- Optiload spidsbelastningsmekanisme tillader spidsbelastning med ens konstant kraft på hver kanal og muliggør perfekt spidsforsegling på hver enkelt spidskegle
garanti
To år
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatible tips | Optifit Tips |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Genanvendelig |
| Model- | Proline Plus |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Proline Plus |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Type | Multipakker med mekaniske pipetter |
| Volumen (metrisk) | 0,5 til 10μ L, 10 til 100μ L, 100 til 1000μ L |
| Filtertype | Safe-Cone filter |
| Vis mere |