Beskrivelse
Ideel til både erfarne laboratorieprofessionelle og studerende
- Det bredeste udvalg af pipetter, inklusive pipetter med fast volumen til når volumener skal være klar for at undgå fejl
- Optiload-mekanisme tillader spidsbelastning med perfekt spidsforsegling på spidskeglen
- Safe-Cone-filtre minimerer risikoen for kontaminering
- Justerbar lydstyrkeindstilling med klikstop
- Termisk isolering af interne komponenter forbedrer nøjagtigheden
- Holdbar, forstærket struktur med høj kemikalie- og UV-resistens
- Lette pipeteringskræfter, behageligt håndtag og fingerstøtte
- Det er ikke nødvendigt at klemme pipetteren under pipettering
- Let og let spidsudkast
- Reducerer risikoen for gentagne stressskader
- Nem at bruge, gør-det-selv kalibrering
- Store tal og farvekodning på lydstyrkedisplayet
- Volumenfarvekodning muliggør korrekt valg af spidsvolumen gennem matchende farvekode
- Fuldt autoklaverbar uden adskillelse
- Nem at rengøre, med kun tre dele at skille ad
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | 2 til 0,6 % |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001/13485, ISO 14001 |
| Justerbar spidsafstand | Ja |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Gul |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med | Minimeret risiko for kontaminering med sikre keglefiltre og fuld autoklaverbarhed |
| Greb Type | Ergonomi |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal kanaler | 1 |
| Vis mere |