Få mere at vide
Sartorius Proline™ Plus flerkanals mekanisk pipetter
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10596845 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Antal kanaler:
8
12
Volumen (metrisk):
0,5 til 10 μL
10 til 100μL
30 til 300 μL
Inkrementer:
0,01 μL
0,1 μL
0,2 μL
Nøjagtighed:
2 til 0,6 %
3 til 0,7 %
4 til 1,5 %
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal kanaler Volumen (metrisk) Inkrementer Nøjagtighed Pakningsstørrelse
10596845 12 30 til 300 μL 0,2 μL 2 til 0,6 % Hver
10379314 8 10 til 100μL 0,1 μL 3 til 0,7 % Hver
10166534 8 0,5 til 10 μL 0,01 μL 4 til 1,5 % Hver
10176534 8 30 til 300 μL 0,2 μL 2 til 0,6 % Hver
10596655 12 10 til 100μL 0,1 μL 3 til 0,7 % Hver
10248304 12 0,5 til 10 μL 0,01 μL 4 til 1,5 % Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10596845 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 728240
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7021.72 DKK
    6537.41 DKK / Pakke med 1
    Spare 484.31 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Designet til at tilbyde komfort og kvalitet til daglig manuel pipettering. Sartorius Proline™ Plus Multichannel Mechanical Pipetter kombinerer holdbar konstruktion med brugervenlighed plus det bredeste udvalg af pipetter til forskellige brugere og applikationer. Fås med 8 eller 12 kanaler og tre lydstyrkeområder.
Ideel til både erfarne laboratorieprofessionelle og studerende
  • Det bredeste udvalg af pipetter, inklusive pipetter med fast volumen til når volumener skal være klar for at undgå fejl
  • Optiload-mekanisme tillader spidsbelastning med en lige stor, konstant kraft ind i hver kanal og perfekt spidsforsegling på hver enkelt spidskegle
  • Safe-Cone-filtre minimerer risikoen for kontaminering
  • Justerbar lydstyrkeindstilling med klikstop
  • Termisk isolering af interne komponenter forbedrer nøjagtigheden
  • Holdbar, forstærket struktur med høj kemikalie- og UV-resistens
Brugervenligt og ergonomisk design
  • Lette pipeteringskræfter, behageligt håndtag og fingerstøtte
  • Det er ikke nødvendigt at klemme pipetteren under pipettering
  • Let og let spidsudkast
  • Reducerer risikoen for gentagne stressskader
  • Nem at bruge, gør-det-selv kalibrering
  • Store tal og farvekodning på lydstyrkedisplayet
  • Volumenfarvekodning muliggør korrekt valg af spidsvolumen gennem matchende farvekode
  • Fuldt autoklaverbar uden adskillelse
  • Nem at rengøre, med kun tre dele at skille ad
Certificeringer
CE-mærke
garanti
3 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed 2 til 0,6 %
Certificeringer/compliance ISO 9001/13485, ISO 14001
Kompatible tips Sartorius Optifit (0,5-200uL); Safetyspace spidser (2-120uL)
Justerbar spidsafstand Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Orange
Engangs Genanvendelig
Greb Type Ergonomi
Materiale Polypropylen
Antal kanaler 12
Produktlinje Proline Plus
Programmerbarhed Nej
Sterilitet Ikke-steril
Type Mekanisk pipette
Volumen (metrisk) 30 til 300 μL
Finger stil Ergonomi
Inkrementer 0,2 μL
Præcision 1,00 til 0,25
UV overvågning Ja
garanti 3 år
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.