Få mere at vide
Sartorius Proline™ Plus flerkanals mekanisk pipetter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10596655 Shop alle Sartorius produkter
Antal kanaler:
8
12
Volumen (metrisk):
0,5 til 10 μL
10 til 100μL
30 til 300 μL
Inkrementer:
0,01 μL
0,1 μL
0,2 μL
Nøjagtighed:
2 til 0,6 %
3 til 0,7 %
4 til 1,5 %
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10596655
Brand: Sartorius 728230
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at tilbyde komfort og kvalitet til daglig manuel pipettering. Sartorius Proline™ Plus Multichannel Mechanical Pipetter kombinerer holdbar konstruktion med brugervenlighed plus det bredeste udvalg af pipetter til forskellige brugere og applikationer. Fås med 8 eller 12 kanaler og tre lydstyrkeområder.
Ideel til både erfarne laboratorieprofessionelle og studerende
  • Det bredeste udvalg af pipetter, inklusive pipetter med fast volumen til når volumener skal være klar for at undgå fejl
  • Optiload-mekanisme tillader spidsbelastning med en lige stor, konstant kraft ind i hver kanal og perfekt spidsforsegling på hver enkelt spidskegle
  • Safe-Cone-filtre minimerer risikoen for kontaminering
  • Justerbar lydstyrkeindstilling med klikstop
  • Termisk isolering af interne komponenter forbedrer nøjagtigheden
  • Holdbar, forstærket struktur med høj kemikalie- og UV-resistens
Brugervenligt og ergonomisk design
  • Lette pipeteringskræfter, behageligt håndtag og fingerstøtte
  • Det er ikke nødvendigt at klemme pipetteren under pipettering
  • Let og let spidsudkast
  • Reducerer risikoen for gentagne stressskader
  • Nem at bruge, gør-det-selv kalibrering
  • Store tal og farvekodning på lydstyrkedisplayet
  • Volumenfarvekodning muliggør korrekt valg af spidsvolumen gennem matchende farvekode
  • Fuldt autoklaverbar uden adskillelse
  • Nem at rengøre, med kun tre dele at skille ad
Certificeringer
CE-mærke
garanti
3 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed 3 til 0,7 %
Certificeringer/compliance ISO 9001/13485, ISO 14001
Kompatible tips Sartorius Optifit (0,1-10uL); Safetyspace spidser (0,1-10uL)
Justerbar spidsafstand 4,5 til 14,2 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Gul
Engangs Genanvendelig
Greb Type Ergonomi
Materiale Polypropylen
Antal kanaler 12
Produktlinje Proline Plus
Programmerbarhed Nej
Sterilitet Ikke-steril
Type Mekanisk pipette
Volumen (metrisk) 10 til 100μL
Finger stil Ergonomi
Inkrementer 0,1 μL
Præcision 1,50 til 0,25
UV overvågning Ja
garanti 3 år