Beskrivelse
Ideel til både erfarne laboratorieprofessionelle og studerende
- Det bredeste udvalg af pipetter, inklusive pipetter med fast volumen til når volumener skal være klar for at undgå fejl
- Optiload-mekanisme tillader spidsbelastning med en lige stor, konstant kraft ind i hver kanal og perfekt spidsforsegling på hver enkelt spidskegle
- Safe-Cone-filtre minimerer risikoen for kontaminering
- Justerbar lydstyrkeindstilling med klikstop
- Termisk isolering af interne komponenter forbedrer nøjagtigheden
- Holdbar, forstærket struktur med høj kemikalie- og UV-resistens
- Lette pipeteringskræfter, behageligt håndtag og fingerstøtte
- Det er ikke nødvendigt at klemme pipetteren under pipettering
- Let og let spidsudkast
- Reducerer risikoen for gentagne stressskader
- Nem at bruge, gør-det-selv kalibrering
- Store tal og farvekodning på lydstyrkedisplayet
- Volumenfarvekodning muliggør korrekt valg af spidsvolumen gennem matchende farvekode
- Fuldt autoklaverbar uden adskillelse
- Nem at rengøre, med kun tre dele at skille ad
Certificeringer
CE-mærke
garanti
3 år
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | 4 til 1,5 % |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001/13485, ISO 14001 |
| Kompatible tips | Sartorius Optifit (0,5-200uL); Safetyspace spidser (2-120uL) |
| Justerbar spidsafstand | 9 til 14,2 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Grå |
| Engangs | Genanvendelig |
| Greb Type | Ergonomi |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal kanaler | 8 |
| Vis mere |